3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400985-100MG OR400985-1G OR400985-250MG
APOSOR400985-100MGEA 22 EUR
APOSOR400985-100MG APOSOR400985-1G APOSOR400985-250MG
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClIN
MW: 263.463 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393347
CAS nummer: 1261686-46-7