3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR401017-1G OR401017-250MG
APOSOR401017-1GEA 196 EUR
APOSOR401017-1G APOSOR401017-250MG
3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797953
CAS nummer: 22233-52-9