Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 3-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
OR401020-1G OR401020-250MG
APOSOR401020-1GEA 103 EUR
APOSOR401020-1G APOSOR401020-250MG
Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307.967 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044991
CAS nummer: 877624-40-3
UN: 3261
ADR: 8 III