3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Chloro-5-nitrophenyl)methanol
OR401025-250MG OR401025-1G OR401025-5G
APOSOR401025-250MGEA 71.6 EUR
APOSOR401025-250MG APOSOR401025-1G APOSOR401025-5G
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08236779
CAS nummer: 79944-62-0