3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-nitrobenzene
OR401031-1G OR401031-250MG
APOSOR401031-1GEA 716 EUR
APOSOR401031-1G APOSOR401031-250MG
3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250.477 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11505896
CAS nummer: 865624-17-5
UN: 3261
ADR: 8 III