4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR401048-1G OR401048-250MG
APOSOR401048-1GEA 58.4 EUR
APOSOR401048-1G APOSOR401048-250MG
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044836
CAS nummer: 210037-23-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III