2-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR401051-1G OR401051-250MG OR401051-5G
APOSOR401051-1GEA 58.4 EUR
APOSOR401051-1G APOSOR401051-250MG APOSOR401051-5G
2-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
2-Iodo-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃IN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18397968
CAS nummer: 1261481-69-9