2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR401052-1G OR401052-250MG OR401052-5G
APOSOR401052-1GEA 389 EUR
APOSOR401052-1G APOSOR401052-250MG APOSOR401052-5G
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde 95%
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄INO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18397935
CAS nummer: 1261481-66-6