2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR401053-1G OR401053-250MG OR401053-5G
APOSOR401053-1GEA 526 EUR
APOSOR401053-1G APOSOR401053-250MG APOSOR401053-5G
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆INO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18397984
CAS nummer: 158616-08-1