2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR401054-1G OR401054-250MG OR401054-5G
APOSOR401054-1GEA 58.4 EUR
APOSOR401054-1G APOSOR401054-250MG APOSOR401054-5G
2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide 95%
2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrINO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398002
CAS nummer: 1261777-67-6
UN: 3261
ADR: 8,III