3-Iodo-5-nitrobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR401059-1G OR401059-250MG OR401059-5G
APOSOR401059-1GEA 526 EUR
APOSOR401059-1G APOSOR401059-250MG APOSOR401059-5G
3-Iodo-5-nitrobenzonitrile 95%
3-Iodo-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃IN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464943
CAS nummer: 49674-30-8