4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methyl 4-hydroxyisophthalate, Methyl 5-carboxy-2-hydroxybenzoate
OR40106-1G OR40106-250MG
APOSOR40106-1GEA 570 EUR
APOSOR40106-1G APOSOR40106-250MG
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 95%
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formule: C₉H₈O₅
MW: 196.157 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11869747
CAS nummer: 41684-11-1