3-Iodo-5-nitrobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR401061-1G OR401061-250MG OR401061-5G
APOSOR401061-1GEA 87.6 EUR
APOSOR401061-1G APOSOR401061-250MG APOSOR401061-5G
3-Iodo-5-nitrobenzaldehyde 95%
3-Iodo-5-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄INO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18397941
CAS nummer: 1261752-40-2