3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Iodo-5-nitrophenyl)methanol
OR401062-1G OR401062-250MG OR401062-5G
APOSOR401062-1GEA 33.7 EUR
APOSOR401062-1G APOSOR401062-250MG APOSOR401062-5G
3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆INO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18397990
CAS nummer: 219589-42-1