3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR401063-1G OR401063-250MG OR401063-5G
APOSOR401063-1GEA 35.1 EUR
APOSOR401063-1G APOSOR401063-250MG APOSOR401063-5G
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide 95%
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrINO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398007
CAS nummer: 1261644-60-3
UN: 3261
ADR: 8,III