4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4'-Cyano-3'-methylacetophenone, 2-Cyano-5-acetyltoluene
OR40110-1G OR40110-5G
APOSOR40110-1GEA 526 EUR
APOSOR40110-1G APOSOR40110-5G
4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159.185 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845792
CAS nummer: 1138444-80-0