4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40120-250MG OR40120-500MG
APOSOR40120-250MGEA 139 EUR
APOSOR40120-250MG APOSOR40120-500MG
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12028617
CAS nummer: 1159511-74-6