4-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole ≥95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40126-1G OR40126-250MG OR40126-500MG
APOSOR40126-1GEA 468 EUR
APOSOR40126-1G APOSOR40126-250MG APOSOR40126-500MG
4-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole ≥95%
4-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Formule: C₉H₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12028622
CAS nummer: 1159511-79-1