5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40129-250MG OR40129-1G
APOSOR40129-250MGEA 87.6 EUR
APOSOR40129-250MG APOSOR40129-1G
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
Formule: C₉H₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12028625
CAS nummer: 1159511-81-5