6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40132-1G OR40132-250MG
APOSOR40132-1GEA 117 EUR
APOSOR40132-1G APOSOR40132-250MG
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Formule: C₉H₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12028628
CAS nummer: 1159511-83-7