5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40140-250MG OR40140-100MG
APOSOR40140-250MGEA 76 EUR
APOSOR40140-250MG APOSOR40140-100MG
5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole 95+%
5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole
Formule: C₉H₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12028636
CAS nummer: 1159511-90-6