6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR40144-1G
OR40144-250MG
APOSOR40144-1GEA
263
EUR
APOSOR40144-1G
APOSOR40144-250MG
6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
Formule:
C₉H₉BrN₂ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD12028639 CAS nummer: 1159511-92-8 |