5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40156-1G OR40156-250MG
APOSOR40156-1GEA 78.9 EUR
APOSOR40156-1G APOSOR40156-250MG
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formule: C₈H₉BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12028648
CAS nummer: 1310383-42-6