1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40158-1G OR40158-250MG
APOSOR40158-1GEA 386 EUR
APOSOR40158-1G APOSOR40158-250MG
1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid 95%
1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid
Formule: C₉H₁₁BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12028651
CAS nummer: 1262512-81-1