1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40164-250MG OR40164-100MG
APOSOR40164-250MGEA 431 EUR
APOSOR40164-250MG APOSOR40164-100MG
1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid 95%
1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formule: C₉H₁₁BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11226596
CAS nummer: 1310383-75-5