1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40165-250MG OR40165-100MG
APOSOR40165-250MGEA 58.4 EUR
APOSOR40165-250MG APOSOR40165-100MG
1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formule: C₉H₁₁BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12028657
CAS nummer: 1310405-37-8