(2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutyric acid, (R)-2-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)-3-methylbutanoic acid
OR40216-100MG OR40216-250MG
APOSOR40216-100MGEA 139 EUR
APOSOR40216-100MG APOSOR40216-250MG
(2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutanoic acid
(2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutanoic acid
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07372880
CAS nummer: 191664-14-9