8-Bromo-3-chloroisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 8-Bromo-3-chloro-2-azanaphthalene
OR40226-250MG OR40226-1G
APOSOR40226-250MGEA 146 EUR
APOSOR40226-250MG APOSOR40226-1G
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044698
CAS nummer: 1029720-63-5