5-Bromo-3-chloroisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40227-1G OR40227-250MG
APOSOR40227-1GEA 192 EUR
APOSOR40227-1G APOSOR40227-250MG
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11044700
CAS nummer: 1029720-67-9