2-Hydroxypyridine-4-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Boronopyridin-2-ol, (2-Hydroxypyridin-4-yl)boronic acid
OR40293-1G OR40293-250MG
APOSOR40293-1GEA 350 EUR
APOSOR40293-1G APOSOR40293-250MG
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid 98%
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid
Formule: C₅H₆BNO₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD11223187
CAS nummer: 902148-83-8