3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40318-1G OR40318-250MG OR40318-100MG
APOSOR40318-1GEA 417 EUR
APOSOR40318-1G APOSOR40318-250MG APOSOR40318-100MG
3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12152839
CAS nummer: 66735-01-1