3-Amino-4-butoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40322-1G OR40322-250MG OR40322-500MG
APOSOR40322-1GEA 308 EUR
APOSOR40322-1G APOSOR40322-250MG APOSOR40322-500MG
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12168705
CAS nummer: 855202-63-0