3-Amino-4-(isopentyloxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40323-1G OR40323-250MG OR40323-500MG
APOSOR40323-1GEA 330 EUR
APOSOR40323-1G APOSOR40323-250MG APOSOR40323-500MG
3-Amino-4-(isopentyloxy)benzoic acid
3-Amino-4-(isopentyloxy)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12168704
CAS nummer: 1096879-46-7