2-Bromo-4-(tert-butyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR40352-250MG
OR40352-1G
APOSOR40352-250MGEA
97.9
EUR
APOSOR40352-250MG
APOSOR40352-1G
2-Bromo-4-(tert-butyl)pyridine 97%
2-Bromo-4-(tert-butyl)pyridine
Formule:
C₉H₁₂BrN Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11223221 CAS nummer: 50488-34-1 |