Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40357-1G OR40357-250MG
APOSOR40357-1GEA 92.1 EUR
APOSOR40357-1G APOSOR40357-250MG
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₈ClNO₃
Kookpunt: 80…84 °C (0,5 mm Hg)
Smeltpunt: 32…34 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698010
CAS nummer: 175965-91-0