3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40364-1G OR40364-250MG
APOSOR40364-1GEA 213 EUR
APOSOR40364-1G APOSOR40364-250MG
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
Formule: C₇H₈ClNO₂
Kookpunt: 100…102 °C (0,3 mm Hg)
Smeltpunt: 36…38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14606397
CAS nummer: 1227490-30-3