3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloro-6-methoxypicolinaldehyde, 3-Chloro-2-formyl-6-methoxypyridine
OR40365-1G OR40365-5G
APOSOR40365-1GEA 205 EUR
APOSOR40365-1G APOSOR40365-5G
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₇H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189327
CAS nummer: 1060810-35-6