3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40366-1G OR40366-250MG
APOSOR40366-1GEA 506 EUR
APOSOR40366-1G APOSOR40366-250MG
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Smeltpunt: 172…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17676111
CAS nummer: 1257535-44-6