3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloro-6-methoxy-N-methylpicolinamide, 3-Chloro-6-methoxy-2-(methylcarbamoyl)pyridine
OR40367-1G OR40367-250MG
APOSOR40367-1GEA 146 EUR
APOSOR40367-1G APOSOR40367-250MG
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Formule: C₈H₉ClN₂O₂
MW: 200.622 g/mol
Smeltpunt: 130…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17676112
CAS nummer: 1257535-58-2