3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40368-1G OR40368-250MG
APOSOR40368-1GEA 315 EUR
APOSOR40368-1G APOSOR40368-250MG
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Formule: C₇H₈ClN₃O₂
Kookpunt: 141…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17676113
CAS nummer: 1257535-40-2