Methyl 3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40371-1G OR40371-250MG
APOSOR40371-1GEA 344 EUR
APOSOR40371-1G APOSOR40371-250MG
Methyl 3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Methyl 3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16631263
CAS nummer: 1257535-36-6