3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR40400-1G
OR40400-5G
OR40400-10G
APOSOR40400-1GEA
24.9
EUR
APOSOR40400-1G
APOSOR40400-5G
APOSOR40400-10G
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
Formule:
C₈H₇BrO₂ Smeltpunt: 68…72 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06797975 CAS nummer: 262450-65-7 |