4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Cyano-2-iodobenzyl bromide
OR40430-100G OR40430-25G OR40430-5G
APOSOR40430-100GEA 869 EUR
APOSOR40430-100G APOSOR40430-25G APOSOR40430-5G
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrIN
MW: 321.94 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16872046
CAS nummer: 182287-63-4
UN: 1759
ADR: 8 III