6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40444-1G OR40444-500MG
APOSOR40444-1GEA 869 EUR
APOSOR40444-1G APOSOR40444-500MG
6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
Formule: C₈H₆N₂O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14586346
CAS nummer: 112429-42-2