4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40512-1G OR40512-250MG
APOSOR40512-1GEA 655 EUR
APOSOR40512-1G APOSOR40512-250MG
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12022274
CAS nummer: 179055-98-2