3-Bromo-4-iodophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40578-1G OR40578-250MG OR40578-5G
APOSOR40578-1GEA 168 EUR
APOSOR40578-1G APOSOR40578-250MG APOSOR40578-5G
3-Bromo-4-iodophenol 97%
3-Bromo-4-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17000017
CAS nummer: 1037298-05-7