(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40585-1G OR40585-250MG
APOSOR40585-1GEA 344 EUR
APOSOR40585-1G APOSOR40585-250MG
(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08702981
CAS nummer: 952650-02-1