2-Amino-3-chlorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-6-formylaniline, 3-Chloroanthranilaldehyde
OR40598-250MG OR40598-1G
APOSOR40598-250MGEA 42.4 EUR
APOSOR40598-250MG APOSOR40598-1G
2-Amino-3-chlorobenzaldehyde 98%
2-Amino-3-chlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13193431
CAS nummer: 397322-82-6