2-Bromo-4-iodobenzyl bromide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α,2-Dibromo-4-iodotoluene, 2-Bromo-1-(bromomethyl)-4-iodobenzene
OR40660-250MG OR40660-1G OR40660-5G
APOSOR40660-250MGEA 110 EUR
APOSOR40660-250MG APOSOR40660-1G APOSOR40660-5G
2-Bromo-4-iodobenzyl bromide 95+%
2-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391667
CAS nummer: 1261776-07-1
UN: 3261
ADR: 8,II