4-Bromo-2-iodobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α,4-Dibromo-2-iodotoluene, 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-iodobenzene
OR40663-1G OR40663-250MG OR40663-5G
APOSOR40663-1GEA 67.2 EUR
APOSOR40663-1G APOSOR40663-250MG APOSOR40663-5G
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide 97%
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391672
CAS nummer: 885681-96-9
UN: 3261
ADR: 8,II